102091
3-Diethylaminophenol
97%
Sinônimo(s):
3-(Diethylamino)phenol, m-(Diethylamino)phenol
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
69-72 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
285.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
141 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?