Impurezas
~15% phenol
~20% bis(dimethylaminomethyl)phenol
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
chave InChI
NFVPEIKDMMISQO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)