430269
(2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer with (chloromethyl)oxirane
technical grade
Sinônimo(s):
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane (9CI), Epichlorohydrin-trimethylolpropane copolymer, Trimethylolpropane-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
viscous liquid
Peso eq.
138-154 (perchloric acid method)
peso molecular
226.70 g/mol
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
viscosidade
120-180 cP(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
densidade
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1OC1.OCC(CO)(CC)CO
InChI
InChI=1S/C6H14O3.C3H5ClO/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;4-1-3-2-5-3/h7-9H,2-5H2,1H3;3H,1-2H2
chave InChI
HNCWRXZORGVRPD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
430269-250ML | 4061832107868 |
430269-1L | 4061832107851 |