Documentos Principais
8.08394
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-074-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
375 °C (DIN 51794)
potência
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2-11.8 % (v/v)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
pf
58 °C
temperatura de transição
flash point 179 °C (DIN 51758)
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
chave InChI
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - Cleveland open cup