M75209
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
98%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hydroxymethyl)pentane
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Beilstein:
1734432
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
p.e.
230 °C/753 mmHg (lit.)
pf
57-59 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?