146633
2-Nitroethanol
97%
Sinônimo(s):
β-Nitroethanol, 2-Nitroethan-1-ol
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
194 °C/765 mmHg (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
chave InChI
KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Unsuccessful synthesis of individual 1, 1-dinitroethene: Describes an attempted synthesis involving 2-nitroethanol, detailing the challenges faced in the process (Kras et al., 2024).
- Inhibitory Effect of Select Nitrocompounds and Chlorate against Yersinia: Examines the bactericidal effects of 2-nitroethanol and other compounds, comparing their antimicrobial activity (Latham et al., 2022).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?