N5636
3-Nitropropionic acid
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3-Nitropropionic acid, ≥97%
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
cor
white to light yellow
pf
68-70 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: may be light yellow 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- to generate multiple system atropy-parkinsoniam (MSA-P) model in rat to evaluate its effect on embryonic striatal and mesencephalic grafts
- to inject into the nigrostriatal dopaminergic pathway in rats in order to examine its specific effects on the dopamine system
- as succinate dehydrogenase (SDH) inhibitor for LUHMES neurons and cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?