N22908
3-Nitropropionic acid
97%
Sinônimo(s):
β-Nitropropionic acid, 3-Nitropropanoic acid, Bovinocidin, Hiptagenic acid
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
68-70 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?