Documentos Principais
8.14138
Sigma-Aldrich
3-Nitropropanol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Nitropropanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
246-716-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
potência
77 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
138-140 °C/43 hPa
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])CCCO
InChI
1S/C3H7NO3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2
chave InChI
YISPKQZWSIMXMX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.208 - 1.212
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3