455598
O-Methylisourea hemisulfate salt
99%
Sinônimo(s):
OMI®
Ensaio
99%
forma
solid
pf
163-167 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?