M84445
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
240-241 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?