I29204
Itaconic acid
≥99%
Sinônimo(s):
Methylenesuccinic acid
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
1472 °F
pf
165-168 °C (lit.)
densidade
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a comonomer in the polymerization of polyacrylonitrile (PAN) to promote the thermo-oxidative stabilization of polymer.
- In combination with acrylamide to form (poly[acrylamide-co-(itaconicacid)]) to synthesize biodegradable superabsorbent polymers.
- To synthesize biobased polyester composite in fabric industry.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
I29204-100G | 4061833848777 |
I29204-1KG | 4061833848784 |
I29204-5G |