476196
Dibutyl itaconate
96%
Sinônimo(s):
Di(n -butyl) itaconate, Dibutyl itaconate, 2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
242.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
284 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dibutyl itaconate (DBI) is an itaconate ester that can be prepared by an itaconic acid precursor.
Aplicação
DBI is a monomer that can be copolymerized with pyridine groups to form nanocomposites for the development of bio-based elastomers. Copolymerization of DBI with acrylated epoxidized soya oil (AESO) can produce a thermoset material which finds potential applications in the modification of fatty acids.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
136 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Design and synthesis by redox polymerization of a bio-based carboxylic elastomer for green tire.
Zhou X, et al.
Science China: Chemistry, 58(10), 1561-1569 (2015)
Esterification of itaconic acid using Ln~ SO42-/TiO2-SiO2 (Ln= La3+, Ce4+, Sm3+) as catalysts.
Li Lu, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 368, 24-30 (2013)
Design and preparation of natural layered silicate/bio-based elastomer nanocomposites with improved dispersion and interfacial interaction.
Qiao H, et al.
Polymer, 79, 1-11 (2015)
Properties of thermosets derived from chemically modified triglycerides and bio-based comonomers.
Beach ES, et al.
Applied Sciences, 3(4), 684-693 (2013)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
476196-100ML | |
476196-500ML | 4061837812781 |