Documentos Principais
69114
Supelco
Dibutyl itaconate
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
242.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
284 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
136 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)