PHR1270
Fumaric Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Fumaric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
família API
fumaric acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
40 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
272 - 274 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)