1286708
USP
Fumaric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
família API
fumaric acid
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
40 %
fabricante/nome comercial
USP
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Dimethyl Fumarate
- Dimethyl Fumarate Delayed-Release Capsules
- Ibutilide Fumarate
- Alanine
- Maleic Acid
- Malic Acid
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C