Y0001945
Paracetamol impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4′-Chloroacetanilide, N-(4-Chlorophenyl)acetamide, Acetic acid 4-chloroanilide, NSC 40563, NSC 444
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetaminophen, paracetamol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
176-178 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)