Documentos Principais
8.41480
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetanilide
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
169.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
208-707-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
p.e.
333 °C/1013 hPa
pf
179-180 °C
solubilidade
0.95 g/L (experimental)
densidade
1.385 g/cm3 at 22 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 Chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3