135828
Benzamide
99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid amide
Ensaio
99%
pf
125-128 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
grupo funcional
amide
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
chave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PARP1(142)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Benzamide is used as a building block in organic synthesis for the preparation of various biologically active compounds.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?