399337
Benzamide
purified by sublimation, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Benzoic acid amide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
purificado por
sublimation
pf
125-128 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
grupo funcional
amide
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
chave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PARP1(142)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?