Documentos Principais
8.02191
Sigma-Aldrich
Benzamide
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzamide, Benzoic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-227-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.000056 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
>500 °C
potência
1125 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 ( in H2O, saturated solution)
pf
124-127 °C
temperatura de transição
flash point 180 °C
solubilidade
13 g/L
densidade
1.34 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
550 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-H]C(=[O+H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
chave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup