108227
Benzanilide
98%
Sinônimo(s):
N-Benzoylaniline, N-Phenylbenzamide
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
117 °C/10 mmHg (lit.)
pf
161-163 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
diethyl ether: slightly soluble
grupo funcional
amide
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
chave InChI
ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?