Documentos Principais
72940
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrobenzoate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester, Ethyl p-nitrobenzoate
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
Beilstein:
1912879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
pf
55-59 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Neil R Hartman et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 70(1), 182-188 (2014-07-11)
The clinical use of local anesthetic products to anesthetize mucous membranes has been associated with methemoglobinemia (MetHba), a serious condition in which the blood has reduced capacity to carry oxygen. An evaluation of spontaneous adverse event reporting of MetHba submitted