Key Documents
72962
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobenzoate
≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
1912198
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
flakes
pf
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3