N27322
4-Nitrotoluene
99%
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-nitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5 mmHg ( 85 °C)
Ensaio
99%
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
734 °F
p.e.
238 °C (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
densidade
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
N27322-5G | |
N27322-100G | 4061834110460 |
N27322-1KG | 4061826220276 |
N27322-500G |