132330
p-Tolunitrile
98%
Sinônimo(s):
4-Methylbenzonitrile
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
103-106 °C/20 mmHg (lit.)
217 °C (lit.)
pf
26-28 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: insoluble
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
chave InChI
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
132330-100G | 4061838728951 |
132330-25G | 4061838728968 |
132330-25KG | |
132330-500G | 4061838728975 |