144061
4-(Bromomethyl)benzonitrile
99%
Sinônimo(s):
α-Bromo-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl bromide
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
115-117 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
chave InChI
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?