N13054
4-Nitrobenzyl bromide
99%
Sinônimo(s):
α-Bromo-4-nitrotoluene
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
96-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
chave InChI
VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?