N12821
4-Nitrobenzyl alcohol
99%
Sinônimo(s):
(4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
185 °C/12 mmHg (lit.)
pf
92-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
chave InChI
JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?