Documentos Principais
527750
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
95%
Sinônimo(s):
4-Cyanobenzyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
2206193
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
39-43 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,6H2
chave InChI
XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile can be synthesized via hydrosilylation reaction in the presence of Fe complex Bu4N[Fe(CO)3(NO)] [catalyst]. It can also be prepared from 4-(aminomethyl) benzyl alcohol.
Aplicação
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile [p-(hydroxymethyl)benzonitrile] may be used to synthesize p-((vinyloxy)methyl)benzonitrile (VOMBN).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Bu4N [Fe (CO)3(NO)]-Catalyzed Hydrosilylation of Aldehydes and Ketones.
Dieskau AP, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 27, 5291-5296 (2011)
Bergstra?er U, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 219-219 (2014)
Vinyl monomers bearing chromophore moieties and their polymers. VIII. synthesis and fluorescence behavior of a vinyloxy monomer having an electron-accepting chromophore moiety, p-((vinyloxy) methyl) benzonitrile, and its polymers.
Du FS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 37(2), 179-187 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
527750-10G4061832100562