Documentos Principais
8.18530
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Cyanobenzaldehyde, 4-Formylbenzonitrile
About This Item
Fórmula linear:
4-(OHC)C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
203-267-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
133 °C/16 hPa
pf
100-103 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
chave InChI
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3