T35505
m-Tolualdehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Methylbenzaldehyde
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
chave InChI
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde