135178
Cuminaldehyde
98%
Sinônimo(s):
4-Isopropylbenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
235-236 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?