384038
4-tert-Butylbenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4-(1,1-Dimethylethyl)benzaldehyde, p-tert-Butylbenzaldehyde, para-tert-Butylbenzaldehyde
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
130 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
chave InChI
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
384038-25ML | 4061831965285 |
384038-1KG | |
384038-1L | |
384038-250ML | |
384038-5ML | 4061836684990 |