270768
4-tert-Butylbenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
α-Bromo-4-(tert-butyl)toluene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
93-94 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
8-12 °C (lit.)
densidade
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
chave InChI
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)