377430
Allyl isothiocyanate
95%
Sinônimo(s):
AITC, Oil of mustard
Ensaio
95%
Formulário
liquid
contém
BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
150 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
chave InChI
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Quantitation of the N-acetylcysteine conjugate of AITC in human urine after ingestion of mustard.
- Evaluation of the fungitoxic activity of AITC vapour on Penicillium expansum on pears, particularly on a thiabendazole (TBZ)-resistant P. expansum strain in vivo, to verify whether AITC treatment could be a substitute for TBZ.
- Study of the induction of acetylation of histone in mouse erythroleukemia cells by some organosulfur compounds.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?