SMB00289
Diallyl trisulfide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Allyl trisulfide, Di-2-propenyl trisulfide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCSSSCC=C
InChI
1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SMB00289-100MG | 4061837076350 |
SMB00289-500MG |