SMB00577
Diallyl trisulfide
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Allyl trisulfide, Di-2-propenyl trisulfide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Allium sativum L.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
liquid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCSSSCC=C
InChI
1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3