A35801
Allyl sulfide
97%
Sinônimo(s):
3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
138 °C (lit.)
pf
−83 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?