P54280
Dipropyl sulfide
97%
Sinônimo(s):
Propyl sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4487 (lit.)
p.e.
142-143 °C (lit.)
pf
−103 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCSCCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?