Documentos Principais
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Dipropyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14S
Número CAS:
Peso molecular:
118.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352113
Número do índice EC:
203-873-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
8.6 hPa
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Lim. expl.
1-51 % (v/v)
p.e.
141-142 °C/1013 hPa
pf
-102 °C
temperatura de transição
flash point 28 °C
densidade
0.838 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup