149225
Dipropyl disulfide
98%
Sinônimo(s):
Propyl disulfide
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
195-196 °C (lit.)
pf
−86 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?