SMB00378
Diallyl disulfide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Allyl disulfide, Diallyl disulfide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Allium sativum L.
Nível de qualidade
densidade de vapor
>5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless to yellow
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
180-195 °C (lit.)
densidade
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects in apoptosis induction and cell viability on different glioma cell lines
- as a treatment and positive control to assess the anti-inflammatory regulation of nuclear factor erythroid-2 related factor-2 (Nrf2) in breast cancer cells
- as a potential substrate compound to detect hydrogen sulfide (H2S) production via lead acetate/lead sulfide method
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?