Documentos Principais
W266523
Sigma-Aldrich
L-Menthol
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol, (−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número FEMA:
2665
Beilstein:
1902293
Número CE:
Conselho da Europa nº:
65c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.218
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
atividade óptica
[α]20/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
212 °C (lit.)
pf
41-45 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
minty; cooling; peppermint
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrição geral
L-Menthol is the principal component of peppermint oil. It is widely used in confectionaries cosmetics and toothpaste for its characteristic peppermint flavor and cooling effect.
Aplicação
L-Menthol can be used as a model flavor compound to prepare flavor encapsulated porous cellulose particles for food processing applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 25 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Mentha species.
Exoneração de responsabilidade
The substance W266523 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
(-)-Menthol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.05995
(-)-Menthol
Menthol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0350000
Menthol
(−)-Menthol analytical standard
Supelco
63660
(−)-Menthol
Levomenthol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP772
Levomenthol
L-Menthone mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266701
L-Menthone
An investigation of flavor encapsulation comprising of regenerated cellulose as core and carboxymethyl cellulose as wall
Ma M, et al.
Iranian Polymer Journal, 22(9), 689-695 (2013)
Optimized synthesis of lipase-catalyzed l-menthyl butyrate by Candia rugosa lipase.
Shih L, et al.
Food Chemistry, 100(3), 1223-1228 (2007)
Thomas Voets et al.
Nature chemical biology, 3(3), 174-182 (2007-02-13)
TRPM8, a member of the transient receptor potential (TRP) channel superfamily, is expressed in thermosensitive neurons, in which it functions as a cold and menthol sensor. TRPM8 and most other temperature-sensitive TRP channels (thermoTRPs) are voltage gated; temperature and ligands
Anne-Mette Haahr et al.
Physiology & behavior, 82(2-3), 531-540 (2004-07-28)
During chewing, the oral cavity functions like a bellow, forcing volatile flavour compounds into the exhaling air to the nasal compartment. Accordingly, we hypothesised that flavour release from chewing gum is predominantly governed by chewing frequency (CF), although other oral
Tibor Rohács et al.
Nature neuroscience, 8(5), 626-634 (2005-04-27)
The subjective feeling of cold is mediated by the activation of TRPM8 channels in thermoreceptive neurons by cold or by cooling agents such as menthol. Here, we demonstrate a central role for phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)) in the activation of recombinant
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W266523-1KG-K4061835565832
W266523-4KG
W266523-SAMPLE-K4061837515828
W266523-100G
W266523-100G-K4061835565825
W266523-1KG
W266523-4KG-K4061834404606
W266523-SAMPLE