Documentos Principais
235180
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
≥95%
Sinônimo(s):
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1S-(1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
2037488
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D +17.3°, neat
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
95 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
Descrição geral
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol is a monoterpenoid compound found in the peppermint herb, Mentha piperita L. This menthol isomer is generally used as an additive in oral hygiene products and as a flavoring agent in food and beverages.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry determination of the characteristic flavourings menthone, isomenthone, neomenthol and menthol in serum samples with and without enzymatic cleavage to validate post-offence alcohol drinking claims.
Schulz K, et al.
Analytica Chimica Acta, 646(1), 128-140 (2009)
Enzymatic menthol production: one-pot approach using engineered Escherichia coli.
Toogood HS, et al.
ACS Synthetic Biology, 4(10), 1112-1123 (2015)
Effects of monoterpenoids, acting alone or in pairs, on seed germination and subsequent seedling growth.
Vokou D, et al.
Journal of Chemical Ecology, 29(10), 2281-2301 (2003)