15785
(−)-Menthol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
Sinônimo(s):
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −48 to −51°, c = 10% in ethanol
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
acidity or alcalinity, complies
related subst., complies
≤0.05% non-volatile matter
pf
41-44 °C
adequação
in accordance for appearance of solution
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with phosphorus oxychloride to form C3-symmetric tripodal ligands
- menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy
- (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?