63670
(±)-Menthol
racemic, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Menthol, Racemic menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
qualidade
racemic
p.e.
216 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D