Documentos Principais
W266701
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(−)-Menthone, trans-menthone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
2667
Beilstein:
2041368
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.176
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
207-210 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
minty; woody
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 50 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Mentha species.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Menthol natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266523
L-Menthol
L-Menthol ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266590
L-Menthol
Eucalyptol natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W246506
Eucalyptol
L-Carvone ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W224901
L-Carvone
L-Carvone natural, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W224908
L-Carvone
Paweł Kwiatkowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Because of the bacterial drug resistance development, it is reasonable to investigate chemical compounds capable of preventing the spread of resistance to mupirocin (MUP), commonly used in staphylococcal eradication. The objective of the study was to verify the influence of
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W266701-20KG-K4061837806902
W266701-9KG
W266701-9KG-K4061837806919
W266701-1KG
W266701-1KG-K4061837806896
W266701-20KG
W266701-SAMPLE
W266701-SAMPLE-K4061837515835