Key Documents
W210102
Sigma-Aldrich
Anisyl formate
≥90%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzyl formate
About This Item
Fórmula linear:
HCO2CH2C6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número FEMA:
2101
Número CE:
Conselho da Europa nº:
354
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.087
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥90%
composição
contains IFRA restricted Anisyl Formate
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
anise alcohol
Organoléptico
floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
chave InChI
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup