Documentos Principais
W209805
Sigma-Aldrich
Anisyl acetate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número FEMA:
2098
Número CE:
Conselho da Europa nº:
209
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.019
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
anise; cherry; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 30 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Acetophenone ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W200905
Acetophenone
p-Anisaldehyde 98%
Sigma-Aldrich
A88107
p-Anisaldehyde
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W209805-10KG-K
W209805-5KG-K4061837543678
W209805-SAMPLE
W209805-SAMPLE-K4061837502538
W209805-10KG
W209805-1KG
W209805-1KG-K4061837543661
W209805-5KG